Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Benzanisidide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-Methoxybenzanilide, N-Benzoyl-p-anisidine, N-(4-Methoxyphenyl)benzamide

B0815-25G
TCIAB0815-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB0815-25G
p-Benzanisidide ≥98.0% (par GC, azote total)
p-Benzanisidide


Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025788
Numéro CAS: 7472-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité