Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-bromophenyl)ether ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dibromodiphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(bromobenzene), 4 4'-OXYBIS(BROMOBENZENE)

B0834-25G
TCIAB0834-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB0834-25G
Bis(4-bromophenyl)ether ≥97.0% (par GC)
Bis(4-bromophenyl)ether


Formule: C₁₂H₈Br₂O
MW: 328,00 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00000095
Numéro CAS: 2050-47-7
EINECS: 218-090-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité