Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanure de benzoyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylglyoxylonitrile

B0835-25G
TCIAB0835-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0835-25G
Cyanure de benzoyle ≥98.0% (par GC)
Cyanure de benzoyle


Formule: C₈H₅NO
MW: 131,131 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001837
Numéro CAS: 613-90-1
EINECS: 210-359-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f97e7c27e58bf47245ac207fd1f7cd076c8010d&vid=9f97e7c27e58bf47245ac207fd1f7cd076c8010d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité