Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzène-D6

Fournisseur: TCI
Danger

B0840-25ML
TCIAB0840-25MLEA 707 EUR InStock
TCIAB0840-25ML
Benzène-D6
Benzène-D6


Formule: C₆D₆
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 7°C
Point d'éclair: -11°C
Numéro MDL: MFCD00003010
Numéro CAS: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
ONU: 1114
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.6 atom%D

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité