Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)sulphide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Thiobis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl) sulphide, 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenyl Sulphide

B0850-25G
TCIAB0850-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB0850-25G
Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)sulphide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)sulphide


Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031479
Numéro CAS: 97-24-5
EINECS: 202-568-7
Merck Index: 14,04004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité