Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[tris(2,4-pentanedionato)titanium(IV)] hexachlorotitanate(IV)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis[tris(acetylacetonato)titanium(IV)] Hexachlorotitanate(IV)

B0855-25G
TCIAB0855-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB0855-25G
Bis[tris(2,4-pentanedionato)titanium(IV)] hexachlorotitanate(IV)
Bis[tris(2,4-pentanedionato)titanium(IV)] hexachlorotitanate(IV)


Formule: C₃₀H₄₂Cl₆O₁₂Ti₃
MW: 950,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059460
Numéro CAS: 12088-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Ignition residue 24.4 to 26.4 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité