Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

tert-Butyl pentachlorophenyl carbonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boc-O-PCP, Pentachlorophenylcarbonic Acid tert-Butyl Ester

B0859-10G
TCIAB0859-10GEA 234 EUR InStock
TCIAB0859-10G
tert-Butyl pentachlorophenyl carbonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyl pentachlorophenyl carbonate


Formule: C₁₁H₉Cl₅O₃
MW: 366,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015947
Numéro CAS: 18942-25-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 112.0 to 118.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité