(E,E)-N,N'-(3,3'-Dichloro-4,4'-biphényldiyl)bis[1-(4-méthoxyphényl)méthanimine] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Dianisal-3,3'-dichlorobenzidine, 4,4'-Bis(4-methoxybenzylideneamino)-3,3'-dichlorobiphenyl, N,N'-Bis(p-anisylidene)-3,3'-dichlorobenzidine
B0878-25G
TCIAB0878-25GEA 201 EUR InStock
TCIAB0878-25G
(E,E)-N,N'-(3,3'-Dichloro-4,4'-biphényldiyl)bis[1-(4-méthoxyphényl)méthanimine] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(E,E)-N,N'-(3,3'-Dichloro-4,4'-biphényldiyl)bis[1-(4-méthoxyphényl)méthanimine]
Formule: C₂₈H₂₂Cl₂N₂O₂
MW: 489,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059294
Numéro CAS: 3540-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité