Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3E)-3-Méthyl-4-phényl-3-buténamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B0892-5G
TCIAB0892-5GEA 327 EUR InStock
TCIAB0892-5G
(3E)-3-Méthyl-4-phényl-3-buténamide ≥98.0% (par GC)
(3E)-3-Méthyl-4-phényl-3-buténamide


Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059860
Numéro CAS: 7236-47-7
EINECS: 230-637-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité