Acide 4-butoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0896-25G
TCIAB0896-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB0896-25G
Acide 4-butoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-butoxybenzoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149 °C
Numéro MDL: MFCD00002546
Numéro CAS: 1498-96-0
EINECS: 216-104-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ab1be14a064faf42053c18bb484b76c5afbed2&vid=32ab1be14a064faf42053c18bb484b76c5afbed2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité