Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-4'-chlorosalicylanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Multifungin, 5-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Bromo-4'-chloro-2-hydroxybenzanilide

B0897-10G
TCIAB0897-10GEA 230 EUR InStock
TCIAB0897-10G
5-Bromo-4'-chlorosalicylanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-4'-chlorosalicylanilide


Formule: C₁₃H₉BrClNO₂
MW: 326,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020132
Numéro CAS: 3679-64-9
EINECS: 222-957-5
Merck Index: 14,01435
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 248.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité