Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Butylthio)ethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyl 2-Hydroxyethyl Sulphide

B0917-5ML
TCIAB0917-5MLEA 136 EUR InStock
TCIAB0917-5ML
2-(Butylthio)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(Butylthio)ethanol


Formule: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Numéro MDL: MFCD00014042
Numéro CAS: 5331-37-3
EINECS: 226-229-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité