Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-butanol ≥70% (par GC) (contains ca. 30% 2-Bromo-1-butanol)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Butane Bromohydrin

B0932-25G
TCIAB0932-25GEA 102 EUR InStock
TCIAB0932-25G
1-Bromo-2-butanol ≥70% (par GC) (contains ca. 30% 2-Bromo-1-butanol)
1-Bromo-2-butanol


Formule: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059883
Numéro CAS: 2482-57-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité