Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butanol-1 ≥99.0% (par GC) pour HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

B0944-500ML
TCIAB0944-500MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAB0944-500ML
Butanol-1 ≥99.0% (par GC) pour HPLC
Butanol-1


Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfc7eee32d6fd72aa7b407984592c24fada323ec&vid=386ea0a7a055dc8447089989f10d0985d267c805&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (220nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.250

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité