Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Butylamino)-1-butanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Butylamino)butan-1-ol, N-Butyl-4-hydroxybutylamine

B0954-25ML
TCIAB0954-25MLEA 129 EUR InStock
TCIAB0954-25ML
4-(Butylamino)-1-butanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Butylamino)-1-butanol


Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00059007
Numéro CAS: 4543-95-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité