Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Butoxypropionitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-n-Butoxypropionitrile, 3-Butoxypropanenitrile

B0959-25ML
TCIAB0959-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0959-25ML
3-Butoxypropionitrile ≥96.0% (par GC)
3-Butoxypropionitrile


Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00045643
Numéro CAS: 6959-71-3
EINECS: 230-153-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=919f06bb56221a79dedcf010594148bccfdc5c42&vid=919f06bb56221a79dedcf010594148bccfdc5c42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité