Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-tert-Butylanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-tert-Butylanisole, 1-(tert-Butyl)-4-methoxybenzene

B0961-500ML
TCIAB0961-500MLEA 435 EUR InStock
TCIAB0961-500ML
p-tert-Butylanisole ≥98.0% (par GC)
p-tert-Butylanisole


Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00026309
Numéro CAS: 5396-38-3
EINECS: 226-412-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f23f6d693431bef3c6a5a6d2d80ff78b9d3d998d&vid=f23f6d693431bef3c6a5a6d2d80ff78b9d3d998d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité