Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butylphenyl acetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid 4-tert-Butylphenyl Ester

B0962-5ML
TCIAB0962-5MLEA 102 EUR InStock
TCIAB0962-5ML
4-tert-Butylphenyl acetate ≥97.0% (par GC)
4-tert-Butylphenyl acetate


Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00026308
Numéro CAS: 3056-64-2
EINECS: 221-288-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité