Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-tert-Butyltoluene ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0966-1ML
TCIAB0966-1MLEA 152 EUR InStock
TCIAB0966-1ML
2-tert-Butyltoluene ≥99.0% (par GC)
2-tert-Butyltoluene


Formule: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00059209
Numéro CAS: 1074-92-6
ONU: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ca9538d93abc42942ef5780bbdf6b5e97ced60c&vid=6ca9538d93abc42942ef5780bbdf6b5e97ced60c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité