Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-isopropoxyéthyle benzoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzoic Acid 2-Isopropoxyethyl Ester, Ethylene Glycol Monoisopropyl Ether Benzoate

B0972-5ML
TCIAB0972-5MLEA 44 EUR InStock
TCIAB0972-5ML
2-isopropoxyéthyle benzoate ≥95.0% (par GC)
2-isopropoxyéthyle benzoate


Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059357
Numéro CAS: 95241-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité