1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0978-25ML
TCIAB0978-25MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAB0978-25ML
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Formule: C₆H₁₆Cl₂OSi₂
Point d'ébullition: 204°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00000877
Numéro CAS: 2362-10-9
EINECS: 219-109-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité