Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-1,4-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene

B0981-25G
TCIAB0981-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB0981-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène


Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 79 - 80 °C (1 -rr)
Point de fusion: 31…33 °C
Numéro MDL: MFCD00018505
Numéro CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1770aca15c46c88baf8026c02fa69a7f6872f8b0&vid=8d9c5173b3c584c5ad61f50cd70609dd68f75a28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité