Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate pour détermination de l'ion ferreux

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate

B0989-1G
TCIAB0989-1GEA 141 EUR InStock
TCIAB0989-1G
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate pour détermination de l'ion ferreux
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate


Formule: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MW: 536,48 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00038854
Numéro CAS: 53744-42-6
EINECS: 258-740-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f43f385b8b323f45afc3edc8ea38ab9a8ebe342&vid=b597d57c6e23e43cd76199d1251f10047d97d289&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Suitability for iron-analysis min. 0.50 (535 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité