Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisilazane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetramethyl-1,3-bis(chloromethyl)disilazane

B0990-5G
TCIAB0990-5GEA 126 EUR InStock
TCIAB0990-5G
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisilazane ≥95.0% (par GC)
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisilazane


Formule: C₆H₁₇Cl₂NSi₂
MW: 230,28 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00000876
Numéro CAS: 14579-91-0
EINECS: 238-622-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité