Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Butylacétophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone

B1000-25G
TCIAB1000-25GEA 107 EUR InStock
TCIAB1000-25G
4'-Butylacétophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Butylacétophénone


Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00017500
Numéro CAS: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c118bad676ce92e48f7af0e82452e937d5c73db&vid=5c118bad676ce92e48f7af0e82452e937d5c73db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité