S-Butyl thiobenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Thiobenzoic Acid S-Butyl Ester
B1009-25ML
TCIAB1009-25MLEA 180 EUR InStock
TCIAB1009-25ML
S-Butyl thiobenzoate ≥97.0% (par GC)
S-Butyl thiobenzoate
Formule: C₁₁H₁₄OS
MW: 194,29 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00039955
Numéro CAS: 7269-35-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité