Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromoveratrole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene

B1021-25G
TCIAB1021-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1021-25G
4-Bromoveratrole ≥97.0% (par GC)
4-Bromoveratrole


Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Densité: 1,5068 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008381
Numéro CAS: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8646af853c4518366048650b026e14b8cfc744&vid=9a8646af853c4518366048650b026e14b8cfc744&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité