Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Butyl-2-bromopropionate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 2-bromopropanoate, 2-Bromopropionic Acid Butyl Ester

B1031-25ML
TCIAB1031-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAB1031-25ML
Butyl-2-bromopropionate ≥95.0% (par GC)
Butyl-2-bromopropionate


Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Numéro MDL: MFCD00059469
Numéro CAS: 41145-84-0
EINECS: 255-241-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité