Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B1034-25G
TCIAB1034-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1034-25G
N-Benzylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Benzylideneaniline


Formule: C₁₃H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00003027
Numéro CAS: 538-51-2
EINECS: 208-694-9
Merck Index: 14,01138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c59b857c5def7a46c1e0c69926ec7d219409c1&vid=46c59b857c5def7a46c1e0c69926ec7d219409c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité