Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Bis(3-fluorophényl)-5-phényl-2H-tétrazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B1054-100MG
TCIAB1054-100MGEA 77 EUR InStock
TCIAB1054-100MG
2,3-Bis(3-fluorophényl)-5-phényl-2H-tétrazol-3-ium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
2,3-Bis(3-fluorophényl)-5-phényl-2H-tétrazol-3-ium chlorure


Formule: C₁₉H₁₃ClF₂N₄
Numéro MDL: MFCD00059998
Numéro CAS: 240800-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité