Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B1056-1G
TCIAB1056-1GEA 248 EUR InStock
TCIAB1056-1G
2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-phenyltetrazolium chloride


Formule: C₂₁H₁₉ClN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00060012
Numéro CAS: 104497-79-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol (50vol%) within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité