Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide barbiturique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse colorimétrique des dérivés du furfural

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine

B1063-25G
TCIAB1063-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB1063-25G
Acide barbiturique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse colorimétrique des dérivés du furfural
Acide barbiturique


Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 248°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 14,00963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b08b94e05e814b26a3faaaacb100230dcb0ecd&vid=4116ff7ce5c4c83c45d1d3b0846e753d1dc09a69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water clear and transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité