Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Bis(diethylamino)phenyl-1,3,4-oxadiazole

B1066-25G
TCIAB1066-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1066-25G
2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole


Formule: C₂₂H₂₈N₄O
MW: 364,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010070
Numéro CAS: 1679-98-7
EINECS: 216-851-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea58a06c61f97d56d18ab26057ff4cf24781d6c4&vid=ea58a06c61f97d56d18ab26057ff4cf24781d6c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité