Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromophthalide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B1068-25G B1068-5G
TCIAB1068-25GEA 138 EUR InStock
TCIAB1068-25G TCIAB1068-5G
3-Bromophthalide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromophthalide


Formule: C₈H₅BrO₂
MW: 213,0281 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00040520
Numéro CAS: 6940-49-4
EINECS: 230-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efe2866da3f20d6c3f3535b9152e71eb50a87291&vid=efe2866da3f20d6c3f3535b9152e71eb50a87291&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité