Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-2-méthylpropane ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide

Stabilization: Stabilised with copper chip

B1072-25G
TCIAB1072-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB1072-25G
2-Iodo-2-méthylpropane ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Iodo-2-méthylpropane


Formule: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -10°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001068
Numéro CAS: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
ONU: 2391
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=585409c19d10678468e6450751331bd47f4fa0ec&vid=585409c19d10678468e6450751331bd47f4fa0ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité