Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-sec-Butylpropylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1073-25ML
TCIAB1073-25MLEA 124 EUR InStock
TCIAB1073-25ML
N-sec-Butylpropylamine ≥98.0% (par GC)
N-sec-Butylpropylamine


Formule: C₇H₁₇N
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00059398
Numéro CAS: 39190-67-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité