trans-2-Hexenyl butyrate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1075-25ML
TCIAB1075-25MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAB1075-25ML
trans-2-Hexenyl butyrate ≥93.0% (par GC)
trans-2-Hexenyl butyrate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00036546
Numéro CAS: 53398-83-7
EINECS: 258-515-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité