Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-n-Octyloxyphenyl-4-butylbenzoate ≥98.0% (par GC) cristal liquide

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Butylbenzoic Acid 4-n-Octyloxyphenyl Ester

B1092-1G
TCIAB1092-1GEA 149 EUR InStock
TCIAB1092-1G
4-n-Octyloxyphenyl-4-butylbenzoate ≥98.0% (par GC) cristal liquide
4-n-Octyloxyphenyl-4-butylbenzoate


Formule: C₂₅H₃₄O₃
MW: 382,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060084
Numéro CAS: 42815-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité