Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzaldehyde Propylene Glycol Acetal

B1094-25ML
TCIAB1094-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1094-25ML
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane (mixture of isomers)


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00059732
Numéro CAS: 2568-25-4
EINECS: 219-906-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité