Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium bis(4-nitrophenyl)phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour substrat de phosphodiestérase

Fournisseur: TCI

B1099-1G
TCIAB1099-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB1099-1G
Sodium bis(4-nitrophenyl)phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour substrat de phosphodiestérase
Sodium bis(4-nitrophenyl)phosphate


Formule: C₁₂H₉N₂O₈P
MW: 362,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065378
Numéro CAS: 4043-96-3
EINECS: 223-739-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Free p-Nitrophenol max. 0.1 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité