1,3-Bis(triméthylsilyl)urée ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B1103-25G
TCIAB1103-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB1103-25G
1,3-Bis(triméthylsilyl)urée ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Bis(triméthylsilyl)urée
Formule: C₇H₂₀N₂OSi₂
Numéro MDL: MFCD00008260
Numéro CAS: 18297-63-7
EINECS: 242-177-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bcf77bc9ee732adaad320ea5e4f1ebc83a13a63&vid=4bcf77bc9ee732adaad320ea5e4f1ebc83a13a63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité