Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexamethyl benzenehexacarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexamethyl Mellitate, Mellitic Acid Hexamethyl Ester, Benzenehexacarboxylic Acid Hexamethyl Ester

B1107-25G
TCIAB1107-25GEA 136 EUR InStock
TCIAB1107-25G
Hexamethyl benzenehexacarboxylate ≥98.0% (par GC)
Hexamethyl benzenehexacarboxylate


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité