Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diméthyl-1-butyne ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1114-10ML B1114-100ML
TCIAB1114-10MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAB1114-10ML TCIAB1114-100ML
3,3-Diméthyl-1-butyne ≥96.0% (par GC)
3,3-Diméthyl-1-butyne


Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 38°C
Point de fusion: –78.2 °C
Densité: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: –34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008852
Numéro CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e080d845a397528de0c50ea09bbd4cee08bd49&vid=a2ef46939697368b7a9312457fa27eea958d2d7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité