Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-tert-Butylmethacrylamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

B1117-25G
TCIAB1117-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB1117-25G
N-tert-Butylmethacrylamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
N-tert-Butylmethacrylamide


Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043639
Numéro CAS: 6554-73-0
EINECS: 229-482-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité