Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(tetrabutylammonium)dichromate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif oxydant

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetra-n-butylammonium dichromate

B1123-10G
TCIAB1123-10GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB1123-10G
Bis(tetrabutylammonium)dichromate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif oxydant
Bis(tetrabutylammonium)dichromate


Formule: C₃₂H₇₂Cr₂N₂O₇
MW: 700,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013104
Numéro CAS: 56660-19-6
EINECS: 260-315-6
ONU: 3087
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité