Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(triphénylphosphine)(tétrahydroborate) de cuivre ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Copper bis(triphenylphosphine)(tetrahydroborate), Copper bis(triphenylphosphine)(borhydride), Tris(triphenylphosphine)copper (I) tetrahydroborate

B1139-5G
TCIAB1139-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB1139-5G
Bis(triphénylphosphine)(tétrahydroborate) de cuivre ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(triphénylphosphine)(tétrahydroborate) de cuivre


Formule: C₃₆H₃₄BCuP₂
MW: 602,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013219
Numéro CAS: 16903-61-0
EINECS: 240-951-0
ADR: 4.3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0757a79ddab7ffa6997a58102b125cd9407b05e6&vid=0757a79ddab7ffa6997a58102b125cd9407b05e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité