Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu brillant de Coomassie G250

Fournisseur: TCI

B1146-25G
TCIAB1146-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1146-25G
Bleu brillant de Coomassie G250
Bleu brillant de Coomassie G250


Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bc6c4eb62cd3d83c3603c41c8300585ed88e748&vid=0bc6c4eb62cd3d83c3603c41c8300585ed88e748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 580.0 to 587.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 480 (H2O, 580.0 to 587.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 6.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité