Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate ≥96.0% (par analyse titrimétrique) agent protecteur d'hydroxyle

Fournisseur: TCI
Danger

B1151-5G
TCIAB1151-5GEA 119 EUR InStock
TCIAB1151-5G
1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate ≥96.0% (par analyse titrimétrique) agent protecteur d'hydroxyle
1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate


Formule: C₇H₅BF₄S₂
MW: 240,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070613
Numéro CAS: 57842-27-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité