Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethane-1,2-diylbis(diméthylphosphine) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethane-1,3-diylbis(dimethylphosphine), 1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane, Bis(1,2-dimethylphosphino)ethane, DMPE, Ethylenebis(dimethylphosphine)

B1174-1G
TCIAB1174-1GEA 160 EUR InStock
TCIAB1174-1G
Ethane-1,2-diylbis(diméthylphosphine) ≥97.0% (par GC)
Ethane-1,2-diylbis(diméthylphosphine)


Formule: C₆H₁₆P₂
MW: 150,14 g/mol
Point d'ébullition: 26 °C (1 -rr)
Point de fusion: 147…149 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17°C
Numéro MDL: MFCD00008511
Numéro CAS: 23936-60-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97271d2b5dd1aae3413edb0d18985435778ddcff&vid=97271d2b5dd1aae3413edb0d18985435778ddcff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité