Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Biphényldicarbonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1181-1G
TCIAB1181-1GEA 135 EUR InStock
TCIAB1181-1G
4,4'-Biphényldicarbonitrile ≥97.0% (par GC)
4,4'-Biphényldicarbonitrile


Formule: C₁₄H₈N₂
MW: 204,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013805
Numéro CAS: 1591-30-6
EINECS: 216-468-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité